Learn More
Bochem™ Aiguille de dissection en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Support de chas de type 1 KOLLE 12000
Support de lancette de type 3 KOLLE 12000
Support d’aiguille de type 2 KOLLE 12000
Diameter (Metric) Inside:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Type 1 : chas
- Type 2 : aiguille
- Type 3 : lancette
- Pour une utilisation avec le porte-aiguille Bochem Kolle 12000
- Fabriqués en acier inox
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) Inside | 1 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Type de produit | Aiguille d’inoculation |
| À utiliser avec (équipement) | Support d’aiguille de type 2 KOLLE 12000 |
| Quantité | 10/sachet. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction