Learn More
Bochem™ Forceps pour lamelles en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Type de pointe:
Droit
Pliée
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Forceps pour lamelles en verre
- Acier inox
- Pointes de 6 mm de large
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Droit |
| Matériau | Acier inox, 18/10 |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 10/boîte |
| À utiliser avec (application) | Membranes sans risque assurant une excellente prise, autoclavage ou flamme, pinces |
| Type | Forceps pour lame porte-objet |