Learn More
Bochem™ Forceps pour lamelles en acier inoxydable 18/10
Code produit. 10323411
Click to view available options
Type de pointe:
Droit
Pliée
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10323411
Marque: Bochem™ 1722
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les forceps pour lamelles en acier inox 18/10 Bochem™ sont dotés de pointes de 6 mm de large.
  • Forceps pour lamelles en verre
  • Acier inox
  • Pointes de 6 mm de large
Spécification
Type de pointe Pliée
Matériau Acier inox, 18/10
Longueur (métrique) 105 mm
Type de produit Forceps
Quantité (nbre par cas) 1/boîte
À utiliser avec (application) Membranes sans risque assurant une excellente prise, autoclavage ou flamme, pinces
Type Forceps pour lame porte-objet