Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10 avec extrémités spatules
En acier inox. La cuillère pour produits chimiques en acier inox 18/10 Bochem™ avec extrémités à spatule est polyvalente.
3.70€ - 14.95€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Cuillère pour produits chimiques |
À utiliser avec (application) | Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications |
Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10252091
|
Bochem™
3420 |
120 x 20 mm |
3.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10602961
|
Bochem™
3425 |
300 x 37 mm |
14.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poignée spatule
- Autoclavables
- Acier inox
Spécification
Autoclavable | |
Cuillère pour produits chimiques | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Plat |
1 de chaque | |
Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications | |
Acier inoxydable (18/10) |