Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inoxydable 18/10
Code produit. 11865071
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longueur (métrique) de lame:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
2 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11865071
Marque: Bochem™ 346110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cuillère en acier inoxydable pour produits chimiques.
  • En acier inox
  • Double cuillère
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Cuillère pour produits chimiques
Longueur (métrique) de lame 32 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm