Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inoxydable 18/10
Code produit. 11855071
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longueur (métrique) de lame:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
2 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11855071
Marque: Bochem™ 3463
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cuillère en acier inoxydable pour produits chimiques.
  • Cuillère pour produits chimiques
  • Avec poignée spatule
Spezifikation
Quantité 10 Paquets
Type de produit Cuillère pour produits chimiques
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Largeur (métrique) 29 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 210 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt