Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longueur (métrique) de lame:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
2 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Cuillère pour produits chimiques
- Avec poignée spatule
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 Paquets |
| Type de produit | Cuillère pour produits chimiques |
| Longueur (métrique) de lame | 40 mm |
| Largeur (métrique) | 29 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 210 mm |