Få mere at vide
Få mere at vide
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inoxydable 18/10
Klik for at se tilgængelige muligheder
Longueur (métrique):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Longueur (métrique) de lame:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
2 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
10 pièces
Beskrivelse
- Cuillère pour produits chimiques
- Avec poignée spatule
Tekniske data
Tekniske data
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Cuillère pour produits chimiques |
| Longueur (métrique) de lame | 40 mm |
| Largeur (métrique) | 29 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion