Learn More
Bochem™ Forceps à pointe tranchante en acier inox 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
Type de pointe:
Courbé, tranchant
Pointes rondes courbées
Sharp
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- Différentes longueurs
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Sharp |
| Matériau | Acier inox, 18/10 |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 1/boîte |
| Type | Forceps |