Learn More
Bochem™ Pelles inoxydables 18/10 à poignée plate
27.30€ - 86.30€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Type de poignée | Plat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10524461
|
Bochem™
8792 |
175 mL |
29.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10050911
|
Bochem™
8799 |
2 L |
86.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10214421
|
Bochem™
8794 |
250 ml |
45.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10284461
|
Bochem™
8790 |
65 mL |
27.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10504271
|
Bochem™
8796 |
670 mL |
63.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Louche | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Plat |