Learn More
Bochem™ Pinces de creuset 18/10 E-Poli avec poignée en plastique PVC
Bonne prise
9.75€ - 15.10€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10273981
|
Bochem™
2160 |
200 mm |
9.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10336241
|
Bochem™
2162 |
250 mm |
14.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10799431
|
Bochem™
2163 |
300 mm |
15.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Avec poignée en plastique PVC
- Température maximale de 145°C
Spécification
18/10 E-Poli | |
Pinces de creuset |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Pinces de creuset 18/10 E-Poli avec poignée en plastique PVC