Learn More
Testo™ Enregistreur de données de température à deux canaux 176 T2
Code produit. 11381374
Click to view available options
Canaux:
2 externes
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11381374
Marque: Testo™ 0572 1762
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Enregistreur de données
• Port USB et carte SD
• Utilise des piles standards
• Structure des menus utilisant 1 seule touche
• Lecture
• Seuil alarme supérieur, inférieur, état des piles, dernière valeur mesurée
• Sécurité
• Mémoire non volatile des données même piles déchargées
• Protection par mot de passe
• Support mural de fixation permettant de cadenasser l'enregistreur
• Interfaces de connexion directe à ordinateur
• Port mini-USB et carte SD permettent la programmation et la consultation via PC sans autre interface nécessaire
• Confort d'utilisation
• Grand écran avec éclairage par pression sur un bouton pour les pièces mal éclairées
• Un clic sur la touche Go démarre l'enregistrement des données
• Testo 176 polyvalent
• Enregistreur de température 2 entrées pour sonde externe
• Accessoires obligatoires ** A compléter par sonde externe
• Inclus avec support de fixation mural Conforme à la norme AFNOR NF EN 12830
Spécification
Type de batterie Lithium (TL-5903)
Autonomie de la batterie 8 ans (vitesse de mesure de 15 min, +25°C)
Description Enregistreur de données de température bicanal 176 T2
Canaux 2 externes
Dimensions (L x l x H) 4 x 2 x 1 in (103 x 63 x 33 mm)
Longueur (métrique) 103 mm