Learn More
Testo™ Enregistreur de données de température 175 T2
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-35 °C à +55 °C internes, -40 °C à +120 °C externes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Enregistreur de données
• Port USB et carte SD
• Utilise des piles standards
• Structure des menus utilisant 1 seule touche
• Lecture
• Seuil alarme supérieur, inférieur, état des piles, dernière valeur mesurée
• Sécurité
• Mémoire non volatile des données même piles déchargées
• Protection par mot de passe
• Support mural de fixation permettant de cadenasser l'enregistreur
• Interfaces de connexion directe à ordinateur
• Port mini-USB et carte SD permettent la programmation et la consultation via PC sans autre interface nécessaire
• Confort d'utilisation
• Grand écran avec éclairage par pression sur un bouton pour les pièces mal éclairées
• Un clic sur la touche Go démarre l'enregistrement des données
• Testo 175 compact
• Enregistreur de température interne + 1 entrée sonde externe
• Accessoires obligatoires ** A compléter par sonde externe
• Inclus avec support de fixation mural Conforme à la norme AFNOR NF EN 12830
• Port USB et carte SD
• Utilise des piles standards
• Structure des menus utilisant 1 seule touche
• Lecture
• Seuil alarme supérieur, inférieur, état des piles, dernière valeur mesurée
• Sécurité
• Mémoire non volatile des données même piles déchargées
• Protection par mot de passe
• Support mural de fixation permettant de cadenasser l'enregistreur
• Interfaces de connexion directe à ordinateur
• Port mini-USB et carte SD permettent la programmation et la consultation via PC sans autre interface nécessaire
• Confort d'utilisation
• Grand écran avec éclairage par pression sur un bouton pour les pièces mal éclairées
• Un clic sur la touche Go démarre l'enregistrement des données
• Testo 175 compact
• Enregistreur de température interne + 1 entrée sonde externe
• Accessoires obligatoires ** A compléter par sonde externe
• Inclus avec support de fixation mural Conforme à la norme AFNOR NF EN 12830
Spécification
Spécification
| Plage de températures (métrique) | -35 °C à +55 °C internes, -40 °C à +120 °C externes |