Learn More
Testo™ Mini kit d’enregistreur de données de température 174T
Code produit. 12009887
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12009887
Marque: Testo™ 0572 0561
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pack enregistreur 1 sonde interne testo 174
• Sonde interne -30 à +70°C
• Mémoire 16 000 valeurs
• Démarrage manuel/automatique
• Boîtier en plastique ABS blanc
• Etanche aux projections indice IP65
• Indicateur de batterie
• Mesure de température des réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, caisses de transport
• Pack enregistreur 1 canal
• Avec câble USB et interface pour programmation et récupération des données sur PC
• Logiciel ComSoft V5, gratuit, téléchargeable sur le site Testo
• Inclus avec câble USB et interface d'exploitation, support de fixation mural. Conforme à la norme AFNOR NF EN 12830
Spécification
Plage de températures (métrique) -30°C à +70°C