Learn More
Testo™ Enregistreur de données de température et d’humidité 174 H
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mémoire de données de mesure pour 16 000 relevés de température et d’humidité
- Mesure fiable via un capteur d’humidité
- Analyse facile des données sur le PC avec un logiciel approprié (trois versions de logiciel disponibles, le logiciel de base peut être téléchargé gratuitement)
- Interface USB incluse pour le transfert des données vers un PC
- Comprend un support mural, une pile (2 x lithium CR 2032) et un protocole d’étalonnage
Spécification
Spécification
| Type | Enregistreur de données, température et humidité |
| Mémoire des données | 16 000 lectures |
| Type de batterie | Lithium |
| Autonomie de la batterie | 1 an |
| Canaux | 2 |
| Interface | USB |
| Indice IP | IP 20 |
| Modèle | 174 H |
| Types de capteur | NTC |
| À utiliser avec (application) | Pour la surveillance climatique |
| Afficher plus |