Learn More
Hamilton™ Seringue pour instruments en PTFE série 1700 standard
Définition de la norme pour la qualité et la fiabilité.
Marque:  Hamilton™ 5495-30
Code produit. 11580112
  • 162.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La durée de vie de la seringue est exceptionnelle lorsqu’elle est utilisée conjointement avec les lecteurs de seringues de précision Hamilton™
  • Garantit la précision de manipulation des liquides
  • Étanche aux gaz pour des performances sans fuite
Spécification
Spécification
250 μl