Learn More
Hamilton™ Seringue pour instruments en PTFE série 1700 standard
Définition de la norme pour la qualité et la fiabilité.
Marque:  Hamilton™ 5495-22
Code produit. 10490405
  • 227.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La durée de vie de la seringue est exceptionnelle lorsqu’elle est utilisée conjointement avec les lecteurs de seringues de précision Hamilton™
  • Garantit la précision de manipulation des liquides
  • Étanche aux gaz pour des performances sans fuite
Spécification
Spécification
Non autoclavable
68,9 bar
1725,1
100 μl
7,75 mm
115°C
1/boîte
Luer-Lock