Learn More
Thermo Scientific™ Échantillonneur automatique de liquides AI/AS 1610
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’échantillonneur automatique AI/AS 1610 Thermo Scientific™ améliore l’expérience utilisateur en matière d’automatisation de l’échantillonnage de liquides pour les applications de GC et GC-MS grâce à sa simplicité, sa robustesse et ses capacités de débit.
Améliore l’automatisation de l’échantillonnage de liquides pour vos applications de chromatographie en phase gazeuse (GC) avec simplicité et robustesse. Conçu pour répondre aux exigences de tous les laboratoires à haut débit, l’échantillonneur automatique de liquides AI/AS 1610 Thermo Scientific™ vous permet de traiter plus d’échantillons de manière efficace et sûre grâce à sa conception innovante et à ses caractéristiques pratiques, considérablement améliorées afin de faciliter sa prise en main, aussi bien pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés. Capable de proposer une capacité d’échantillonnage pouvant atteindre 310 échantillons avec des opérations simultanées sur deux tours, l’AI/AS 1610 offre une solution adapté aux besoins des laboratoires soucieux de leur budget à la recherche d’une solution d’automatisation fiable pour l’injection d’échantillons liquides dans un système GC ou GC-MS.
Associe performances, simplicité et robustesse pour votre flux de travaux quotidien.
L’échantillonneur automatique de liquides AI/AS 1610 est disponible en deux modèles : l’AI 1610 évolutif avec une capacité de 8 flacons et l’AS 1610 avec une capacité de 155 flacons. Les deux modèles proposent une configuration Gemini à deux tours pour une injection simultanée sur deux canaux.
Convivialité améliorée
- Configuration en toute simplicité grâce à l’auto-alignement, ne nécessitant aucun ajustement de la position
- Installation facile par insertion et accès dégagé à l’injecteur pour l’entretien
- Visualisation et remplacement faciles de la seringue grâce à un compartiment éclairé et à une loupe
- Indication améliorée de l’état de l’instrument avec code couleur
- Fonctionnement sans danger avec la sélection automatique des meilleurs paramètres d’injection grâce à la reconnaissance du type d’injecteur et du mode d’injection
- Connectivité simplifiée grâce à un seul câble regroupant la communication, la synchronisation et l’alimentation
Débit d’échantillons optimisé
- Grande évolutivité de la capacité d’échantillonnage afin de répondre à toutes les exigences de charge de travail
- Gemini à deux tours pour une productivité optimale avec une configuration et une connectivité simplifiées
Performances améliorées
- Applicabilité étendue avec des injections de volume d’échantillons liquides jusqu’à 80 µl
- Les rinçages de seringue pré et post-injection avec un solvant unique ou une combinaison de solvants (jusqu’à quatre) éliminent quasiment tout effet de report
- Échantillonnage précis et efficace des composés à point d’ébullition bas grâce à la position de la seringue, éloignée de l’injecteur pour qu’elle ne soit pas influencée par sa température
- Intégration transparente avec le logiciel de chromatographie Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Capacité de l’échantillon | 8 flacons de 2 ml |
| Mode d’injection | Sélection et optimisation automatiques en fonction du type d’injecteur |
| Vitesse d’injection | Rapide/lent/variable (de 1 à 60 000,00 μl/min) |
| Volume d’injection | 0,01 à 80 μl |
| Description | Échantillonneur automatique de liquides AI 1610 pour la chromatographie en phase gazeuse TRACE 1600 |
| À utiliser avec (équipement) | TRACE 1600 Series |
| Washing Solvents | Jusqu’à 4 |
| Quantité | Each |