Learn More
Brand™ Béchers gradués en polypropylène de forme basse 150 ml avec échelle imprimée bleue
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Avec graduations en bleu ou en relief, rebord évase et bec verseur
- Le nettoyage à des températures inférieures à 60°C est recommandé pour préserver les graduations et les inscriptions
- Pour l’autoclavage à 121°C, les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
Spécification
Spécification
| Couleur | Haute pureté |
| Diamètre (métrique) externe | 66 mm |
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) extérieure | 80 mm |
| Incréments | 20 ml |
| Quantité | 12/boîte |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |