Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 150 x 50 mm (dia. x hauteur)
Code produit. 11767296
Click to view available options
Porosité:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1 mm
125 μm
1,6mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11767296
Marque: Linker Industrietechnik™ 551.550.222063
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm
  • Tamis φ 150mm
Spécification
Quantité 1Each
Porosité 2,24mm
Type Tamis
Certifications/Conformité Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) externe 150mm
Mesh Material Acier inoxydable