Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 15 ml
Zone d’écriture antibavure brevetée
Marque: Labcon™ 3142-870-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles avec bouchons à vis plats fixés incluant un joint en élastomère moulé intégré ou un bouchon de type capsule
- Graduations par incréments de 0,5 ml de 2 à 15 ml
- Graduations imprimées en 3 couleurs et échelle de lecture inverse
- 17 mm de largeur, 118 mm de hauteur sans bouchons
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Résine en polypropylène | |
500 tubes/sachet, 500 bouchons/sachet | |
SuperClear™ | |
17 mm | |
Oui | |
Bouchon de type capsule | |
De 2 à 15 par incréments de 0,5 |
Naturel | |
Oui | |
Emballé | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Conique | |
Oui |