Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 15 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 16624042
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon de type capsule
Bouchon à vis plat fixé
Conditionnement:
Emballé
Rack
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 16624042
Marque: Labcon™ 31423300169
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Zone d’écriture antibavure brevetée
  • Disponibles avec bouchons à vis plats fixés incluant un joint en élastomère moulé intégré ou un bouchon de type capsule
  • Graduations par incréments de 0,5 ml de 2 à 15 ml
  • Graduations imprimées en 3 couleurs et échelle de lecture inverse
  • 17 mm de largeur, 118 mm de hauteur sans bouchons
  • Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Certifications/Conformité Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa
Matériau du bouchon Polyethylene
Couleur de bouchon Purple
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Oui
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec Centrifuges, Rotators, Shakers
Conditionnement Rack
Quantité 25 tubes/portoir à faible teneur en fibres résiduelles
Stérilité Non stérile
Gamme de produits SuperClear
Exempt de RNase Yes
Exempt de DNase Yes
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrical
Longueur (métrique) 118 mm
Taille du bouchon 17 mm
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
ACT Label Oui
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon de type capsule
Closure Included Yes
Writing Area Oui
Graduated Yes
Graduations De 2 à 15 par incréments de 0,5
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 17,000 x g