Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
Ces tubes à centrifuger sont équipés de graduations et d’une surface d’écriture.
Marque: Labcon™ 3147-870-006-9
123.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
15 ml | |
Résine en polypropylène | |
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte | |
PerformR™ | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Conique | |
Oui | |
De 2 à 15 par incréments de 0,5 |
Naturel | |
Oui | |
500/Pk. | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Oui | |
Bouchon à vis de type capsule | |
17 mm |