Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 15 ml
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis de type capsule
Bouchon à vis plat
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
25 tubes/portoir en PP réutilisable, 2 portoirs/sachet, 6 sachets/boîte
25 tubes/portoir, 2 portoirs/boîte
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Conditionnement:
300 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
- Tube à centrifuger conique
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
| Matériau du bouchon | Polyethylene |
| Couleur de bouchon | Purple |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Nb par paquet | 25/paquet |
| Conditionnement | 25 tubes/rack en polypropylène réutilisable, 2 racks/sachets, 6 sachets/Cs |
| Afficher plus |