Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger MetalFree™ de 15 ml avec bouchons plats
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Conditionnement:
25 tubes/portoir, 2 portoirs/paquet, 10 paquet/carton
25 tubes / rack à faible teneur en fibres résiduelles / 2 rack / boîte /10 boîtes / carton
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
missing translation for 'unitSize'
500 pièces
Description
- Tube à centrifuger conique
- Avec bouchons à vis plats fixés
- Certifié exempt de métaux à 1 partie par milliard de 21 métaux commun
- Les bouchons sont en polyéthylène naturel pur
- Surface d’écriture anti-traces brevetée
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) ;
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 17 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Autoclavables
- Capacité : 15 ml
- Bouchons incolores naturels
- Fabriqué aux États-Unis
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
| Matériau du bouchon | Polyethylene |
| Couleur de bouchon | Natural |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS |
| Nb par paquet | 50 |
| Conditionnement | 50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction