Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 15 % graphite / 85 % Vespel pour instruments Thermo Scientific
Obtenez des raccordements fiables pour vos instruments GC Thermo Scientific™ grâce à ces ferrules Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 290VT188
57.46 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les ferrules Thermo Scientific™ 15 % graphite / 85 % Vespel pour instruments Thermo Scientific afin de bénéficier de performances optimales avec vos instruments GC Thermo Scientific. Elles sont disponibles dans trois matériaux différents et dans différentes dimensions, afin de s’adapter à un large éventail d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies dans des blisters individuels exempts de contaminants.
CaractéristiquesDisponibles en 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % vespel et métal SilTite
Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
Spécification
Ferrule | |
0,53 mm | |
15 % graphite, 85 % Vespel |
290 VT188 | |
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.