Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 15 % graphite / 85 % Vespel pour instruments Thermo Scientific
Obtenez des raccordements fiables pour vos instruments GC Thermo Scientific™ grâce à ces ferrules Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ 29033461
Code produit. 10478874
  • 123.36€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les ferrules Thermo Scientific™ 15 % graphite / 85 % Vespel pour instruments Thermo Scientific afin de bénéficier de performances optimales avec vos instruments GC Thermo Scientific. Elles sont disponibles dans trois matériaux différents et dans différentes dimensions, afin de s’adapter à un large éventail d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies dans des blisters individuels exempts de contaminants.
Caractéristiques
Disponibles en 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % vespel et métal SilTite
Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ferrule
0,1 à 0,25 mm
15 % graphite, 85 % Vespel
29033461
Injecteurs Thermo Scientific TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS