Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1422A en Tyvek™
Conçu pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière. Ces sacs peuvent être thermoscellés.
Marque: Keystone Cleanroom Products BGT2A1216
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclave Bag | |
176 oz. | |
COC | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
Yes | |
<250°F | |
16 x 12 in | |
40,6 cm | |
30,5 cm |
Autoclavable | |
5,2 L | |
Scellage à chaud | |
Oui | |
Équipement pharmaceutique | |
Non stérile | |
Vapeur | |
<125°C | |
16 in | |
12 in |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1422A en Tyvek™ > Taille : 12 x 16 po ; capacité : 176 oz.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu