Learn More
Keystone Cleanroom Products Emballage de stérilisation pour autoclave en 1422A Tyvek™ DuPont™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17718527 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1,5 x 1,5 in
10 x 10 in
12 x 12 in
15 x 30 in
18 x 18 in
18 x 22 in
2 x 2 in
20 x 20 in
24 x 24 in
3 x 3 in
3 x 6 in
30 x 30 in
36 x 36 in
4 x 4 in
40 x 80 in
45 x 45 in
48 x 48 in
5 x 5 in
54 x 54 in
54 x 72 in
6 x 12 in
6 x 24 in
6 x 6 in
6 x 8 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
8 x 8 in
84 x 94 in
9 x 11 in
9 x 9 in
Nbre par carton:
50
125
500
1000
2000
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
2000 pièces
50 pièces
500 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17718527
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products T2ASHEET0606
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
L’emballage autoclavable offre une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur.
Les emballages autoclavables en Tyvek™ sont respirants tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur.
  • Non pelucheuse (batterie Helmke), de sorte qu’aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
  • Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
  • Conditionnés dans une salle blanche contrôlée ISO 6
  • Conçue pour la stérilisation à la vapeur
  • Hydrophobe
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon None
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement de production pharmaceutique
Matériau HDPE
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 5,3 mm
Sans latex Oui
Nbre par carton 1000
Méthode de stérilisation Vapeur, EtO, Gamma, PHV
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 6 x 6 in
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15,2 cm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 15,2 cm
Type de produit Emballage de stérilisation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt