Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing
1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization.
Marque: Keystone Cleanroom Products 60240STK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure en Tyvek™ est respirante tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur
- Non pelucheuse (batterie Helmke) - aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
- Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
- Thermoscellée et conditionnée dans une salle blanche contrôlée ISO 6.
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandée pour une utilisation avec une thermoscelleuse
- Hydrophobe
- Résiste aux déchirures et aux perforations
Spécification
Sterilization Wrap | |
Certificat de conformité (COC) | |
Blanc | |
Steam Sterilization | |
Tyvek | |
Jusqu’à 250°F | |
500 ft. x 24 in. | |
152 m | |
61 cm |
Autoclavable | |
Aucun | |
Single-use | |
Équipements et composants pharmaceutiques | |
Non stérile | |
Jusqu’à 125°C | |
500 ft. | |
24 in |