Description
- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent
- 4ml
- Bouchon à vis
- Orifice central
- PP
- PTFE / silicone / PTFE
- 1,0 mm d’épaisseur
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
Transparents | |
En verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
13-425 |
Silicone / PTFE | |
14,7 mm | |
4 ml | |
Polypropylène | |
45 mm | |
Non |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en PTFE / silicone / PTFE > Orifice central,1.0 mm d’épaisseur,45° Shore A
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu