Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Brand: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Additional Details : Poids : 0.55800kg
Description
- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent
- 4 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central
- PP
- PTFE vierge
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Specifications
Noir | |
Transparent | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
13-425 |
PTFE vierge | |
14,7 mm | |
5 ml | |
Polypropylène | |
45 mm | |
Non |