Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à clipser de 13 mm, transparent, trou central
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 11804980
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • 13 mm
  • Bouchon en PE
  • Transparent
  • Orifice central
  • Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et faciles à retirer
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire avec les bouchons à clipser
Spécification
Spécification
Silicone/PTFE
13 mm
HPLC
1 mm
Rouge, Blanc, Transparent
Polyéthylène
100
À vis