Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir de 13 mm, en verre transparent
Classe hydrolytique 1
28.95€ - 41.75€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | À sertir |
Type de base | Fond plat |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11546044
|
Fisherbrand™
13 09 0236 |
3,6 ml |
41.75€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15582330
|
Fisherbrand™
13 09 2574 |
5 ml |
28.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Transparents
- En verre
Specifications
Transparent | |
GC, HPLC | |
Fond plat | |
ND13 |
Verre | |
À sertir | |
100 | |
Non |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir de 13 mm, en verre transparent