Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 13mm
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une variété d’échantillonneurs automatiques.
Marque:  Thermo Scientific™ C4015-1
Code produit. 12400178
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Ils sont disponibles dans les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™ et Chromacol™.
  • Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
  • Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
  • Un verre silanisé en option (désactivé) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
  • Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck) / Hitachi™
  • Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacons à vis de 13-425 mm
15 mm
15 mm
4 ml
< 800 ml
4 ml
45 mm
Non
13 mm
Transparent
Verre
100
Fond plat
Bouchon à vis
Flacon à vis 13-425
4 ml