Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 13mm
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une variété d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-11W
Description
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Ils sont disponibles dans les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™ et Chromacol™.
- Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
- Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
- Un verre silanisé en option (désactivé) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck) / Hitachi™
- Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
Spécification
Flacons à vis de 13-425 mm | |
15 mm | |
15 mm | |
4 ml | |
< 800 ml | |
4 ml | |
45 mm | |
Oui |
13 mm | |
Transparent | |
Verre | |
100 | |
Fond plat | |
À vis | |
Flacon à vis 13-425 | |
4 ml |