Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 13mm
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une variété d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ 3.5-HRSV
942.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.70000kg
Description
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Ils sont disponibles dans les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™ et Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoinsObtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille.
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
WatersTM (carrousel Wisp 48 positions)
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
Flacons à vis à récupération élevée 13-425 | |
15,25 mm | |
15 mm | |
3,5 ml | |
< 12 μl | |
3,5 ml | |
46 mm | |
Non |
13 mm | |
Transparent | |
Verre | |
250 | |
Récupération élevée | |
Bouchon à vis | |
Flacon à vis 13-425 | |
3 ml |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.