Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 13mm
Fabriqués en verre borosilicaté transparent de type 1 classe A, ces inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 13 mm HPLC ou GC disposent d’une plage de volumes utilisables de 350 μl à 850 μl.
31.16€ - 57.50€
Code produit | Marque | Type d’insert | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’insert | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12430218
|
Thermo Scientific™
C4015-638 |
Polyspring Conical Insert |
57.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11941563
|
Thermo Scientific™
C4015-643 |
Conical Insert |
31.16€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 13 mm Thermo Scientific™ National sont fabriqués en verre borosilicaté transparent de type 1 classe A et disponibles en deux configurations pour une utilisation avec les échantillonneurs automatiques GC ou HPLC. Plage de volumes utilisables : 350 μl à 850 μl. [Bullet] Les inserts coniques offrent un volume résiduel faible inférieur à 8 μl.
- Ils ont un D.E. nominal de 6 ou 8 mm ce qui les rend adaptés aux flacons de 15 x 45 4 ml
- Les inserts désactivés sont silanisés NSC
Spécification
Transparent | |
100 |