Learn More
Ratiolab™ Séparateurs de boîte cryogénique de 136 x 136 mm
Un accessoire pour le transport et le stockage des produits en toute sécurité dans des conditions de congélation.
Marque:  Ratiolab™ 5120140
Code produit. 10272913
  • 15.15€ / 10 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en carton résistante à des températures extrêmement basses
  • Pour le stockage des échantillons
  • Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
10/Paquet
Séparateur pour boîte cryogénique
Résistant à la température jusqu'à −80°C
136 mm
7 x 7 mm
Carton
Stockage / transport par surgélation
30 mm
136 mm