Learn More
Ratiolab™ Séparateurs de boîte cryogénique de 136 x 136 mm
Un accessoire pour le transport et le stockage des produits en toute sécurité dans des conditions de congélation.
Marque: Ratiolab™ 5120123
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en carton résistante à des températures extrêmement basses
- Pour le stockage des échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu’à −80°C
- Finition hydrofuge
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
10/boîte | |
Séparateur pour boîte cryogénique | |
Résistant à la température jusqu'à -80°C | |
136 mm | |
5 x 5 mm |
Carton | |
Stockage / transport par surgélation | |
65 mm | |
136 mm |