Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 13 L
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Orange
Violet
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
- Le récipient 13 l dispose d’une ouverture horizontale élargie qui permet l’élimination économique et facile d’une large gamme d’aiguilles, de seringues et d’autres instruments pointus.
- Un couvercle translucide et une ligne de remplissage visible permettent d’assurer la sécurité de l’utilisateur en indiquant clairement quand la ligne de remplissage est atteinte.
- Nos récipients Sharpsafe™ de 13 litres sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein.
- La protection de sécurité pivotante permet une élimination en toute sécurité.
- Protection de couvercle fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Système de fermeture temporaire et finale
- Zone de remplissage horizontale
- Assemblage simple en 4 clics
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3297
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 13 L |
| Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3297 |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (L x l x H) | 385 x 585 x 580 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |
| Type de produit | Conteneur pour déchets tranchants |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction