Learn More
Hamilton™ Calibre 13, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6/boîte
Cette catégorie d’aiguilles est fournie sans pavillon, de sorte qu’elles ne peuvent pas être connectées à une seringue Hamilton. Le type de pointe et la longueur de la tubulure peuvent être spécifiés au moment de la commande.
Marque: Hamilton™ 22013-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Jauge | Jauge 13 |
---|---|
Type de pointe | 5 ou AS |
Longueur de l’aiguille | Longueur de l’aiguille sur mesure |
Autoclavable | Oui |
Quantité de ventes | Six aiguilles par boîte |
Moyeu | Pas de moyeu |
Spécification
13 g | |
Aiguilles sans embase |