Learn More
Acide 13-cis-rétinoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10086010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
Code produit. 10086010
Marque: Thermo Scientific Acros 418975000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 13-cis-Retinoic acid
Note relative au nom 99%
CAS 4759-48-2
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 174°C to 177°C
Couleur Orange à jaune orangé
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C20H28O2
Numéro MDL MFCD00079542
Quantité 500 mg
Merck Index 15, 5274
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Clé InChI SHGAZHPCJJPHSC-RVDNBNLISA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
Nom IUPAC Acide(2Z,4E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoïque
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
CID PubChem 131954766
Poids de la formule 300.44
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 13-cis-Retinoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.