Learn More
Uvex™ Pantalon en coton pour homme 127
Click to view available options
Dimensions:
48
50
52
54
62
Description
- Pantalon pour homme 100 % coton
- La taille comporte 7 passants et une fermeture à bouton
- Deux poches latérales avec accès angulaire et poche supplémentaire
- Une poche à la hanche avec fermeture à bouton visible
- Poche à règle sur le côté droit
- Couture de fourche coupée
Spécification
Spécification
Dimensions | 48 |
Sexe | Hommes |
Type de produit | General Purpose Pants |
Matériau | Coton |
Couleur | Blanc |
Type de cheville | Straight |
Type de couture | Entre-jambe coupé |
Nbre de poches | 4 |
Type de bouchon | Button |