Learn More
Sartorius™ Filtres à membrane en acétate de cellulose (CA) non stériles série 12303
Marque: Sartorius™ 12303--50------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Acétate de cellulose | |
1,2 μm | |
320 ml/min/cm2/bar | |
25/boîte | |
Filtre à membrane | |
50 mm |
0.8bar | |
Filtre à membrane | |
Acétate de cellulose | |
Non stérile | |
Pour une utilisation dans les dispositifs de filtration sous pression | |
140 μm | |
50 mm |