Learn More
Acide12-hydroxystéarique, technique. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 12-hydroxystéarique est utilisé dans les cosmétiques, les mélanges de cire, les graisses à usage intensif, les vernis, les encres et les adhésifs à fusion chaude, comme lubrifiant pour les caoutchoucs naturels et synthétiques et comme source pour les produits chimiques industriels oléo. Cette composition est également utilisée comme intermédiaire dans des produits pharmaceutiques
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide 12-hydroxystéarique est utilisé dans les cosmétiques, les mélanges de cire, les graisses à usage intensif, les vernis, les encres et les adhésifs à fusion chaude, comme lubrifiant pour les caoutchoucs naturels et synthétiques et comme source pour les produits chimiques industriels oléo. Cette composition est également utilisée comme intermédiaire dans des produits pharmaceutiques
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 12-Hydroxystearic acid |
Point de fusion | 72°C to 77°C |
Formule linéaire | CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1726730 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 300.48 |
Pourcentage de pureté | 85% |
Qualité | Technique |