Learn More
12-couronne-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10741414
12-couronne-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10741414
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10741414
Marque: Thermo Scientific Acros 187020250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 294-93-9
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00005103
Clé InChI XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9269
ChEBI CHEBI:32399
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétraoxacyclododécane
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Crown-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 to 1.463
Quantité 25 g
Fieser 06,133; 09,126; 12,147; 13,167
Gravité spécifique 1.08
Synonyme 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 12-Crown-4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
12-couronne-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >