Learn More
12-couronne-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10367840
12-couronne-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10367840
2.5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10367840
Marque: Thermo Scientific Acros 187020025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 294-93-9
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00005103
Clé InChI XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9269
ChEBI CHEBI:32399
Nom IUPAC 1,4,7,10-tétraoxacyclododécane
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Crown-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 to 1.463
Quantité 2.5 g
Fieser 06,133; 09,126; 12,147; 13,167
Gravité spécifique 1.08
Synonyme 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465464 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2024 Catalog Number187020025,187020050,187020250
Numéro de lotA0451110 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number187020025,187020050,187020250
Numéro de lotA0417212 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number187020025,187020050,187020250
Numéro de lotA0447620 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2022 Catalog Number187020025,187020050,187020250
Numéro de lotA0433613 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/09/2021 Catalog Number187020025,187020050,187020250
compliance-icons
Identifiant produit
  • 12-Crown-4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
12-couronne-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >