Learn More
Fisherbrand™ Micro-vial à clipser de 11 mm, plastique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 ml
0.4 ml
0,9 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Matériau:
PP
Polypropylène
TPX
Modèle:
Cylindre intérieur
Cône interne
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
- Les flacons peuvent également être sertis avec un joint à sertir 11 mm standard en aluminium
Spécification
Spécification
| Description | Micro-vial |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | TPX |
| Volume (métrique) | 0,4 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | Anneau à clipser |
| Type d’emballage | Sachet en PE |
| Modèle | Cône interne |
| Volume (métrique) résiduel | < 4 μl |
| Afficher plus |