Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, à ouverture large, transparent
54.25 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 1.5mL
- Anneau à clipser
- Verre
- Transparent
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
Spécification
Micro-vial | |
12 mm | |
1,4 ml | |
Anneau à clipser | |
< 4 μl | |
Fond conique | |
100 | |
Non |
Transparents | |
En verre | |
HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1 mL | |
32 mm | |
ND11 |